Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR111121-1G OR111121-5G
APOSOR111121-1GEA 0 EUR
APOSOR111121-1G APOSOR111121-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
1,3-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12022285
CAS Number: 116834-97-0