Stampa…
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR111120-1G OR111120-5G OR111120-10G
APOSOR111120-1GEA 210 EUR
APOSOR111120-1G APOSOR111120-5G APOSOR111120-10G
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01722433
CAS Number: 63884-38-8