Stampa…
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111117-1G OR111117-5G
APOSOR111117-1GEA 234 EUR
APOSOR111117-1G APOSOR111117-5G
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₉H₁₆N₄O
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di fusione: 155,5…156.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115380
CAS Number: 568577-87-7