Stampa…
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR111115-1G OR111115-5G
APOSOR111115-1GEA 0 EUR
APOSOR111115-1G APOSOR111115-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
2,2,6,6-Tetramethyl-1-(4-nitrobenzoyl)piperidine
Formula: C₁₆H₂₂N₂O₃
Peso molecolare: 290,357 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28954642
CAS Number: 213414-47-2