1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR111114-1G
OR111114-5G
APOSOR111114-1GEA
0
EUR
APOSOR111114-1G
APOSOR111114-5G
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Formula:
C₁₂H₁₄N₂O₃ Peso molecolare: 234,251 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00444400 CAS Number: 20857-92-5 |