N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR111112-1G
OR111112-5G
APOSOR111112-1GEA
59.7
EUR
APOSOR111112-1G
APOSOR111112-5G
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Formula:
C₉H₁₀N₂O₃ Peso molecolare: 194,187 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00229078 CAS Number: 7291-01-2 |