Stampa…
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111104-1G OR111104-5G
APOSOR111104-1GEA 87.3 EUR
APOSOR111104-1G APOSOR111104-5G
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 241,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263248
CAS Number: 114086-30-5