Stampa…
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR111098-1G OR111098-5G
APOSOR111098-1GEA 102 EUR
APOSOR111098-1G APOSOR111098-5G
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₃O₄S
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00486543
CAS Number: 3740-18-9
UN: 3261
ADR: 8,III