Stampa…
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethanone
OR111097-1G OR111097-250MG
APOSOR111097-1GEA 257 EUR
APOSOR111097-1G APOSOR111097-250MG
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Peso molecolare: 241,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444468
CAS Number: 151427-19-9
UN: 1759
ADR: 8,III