Stampa…
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111089-1G OR111089-250MG
APOSOR111089-1GEA 343 EUR
APOSOR111089-1G APOSOR111089-250MG
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Formula: C₄HCl₂IN₂
Peso molecolare: 274,875 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22207084
CAS Number: 1266105-16-1