4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₁NOS Punto di ebollizione: 50…52 °C (2 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07381826 CAS Number: 211942-98-2 |