Stampa…
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111087-1G OR111087-100MG OR111087-250MG
APOSOR111087-1GEA 464 EUR
APOSOR111087-1G APOSOR111087-100MG APOSOR111087-250MG
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₉H₇NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12022282
CAS Number: 478149-02-9