Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₁₄Cl₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28347986 CAS Number: 1858255-30-7 |