2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR111085-5G
OR111085-10G
OR111085-1G
APOSOR111085-5GEA
0
EUR
APOSOR111085-5G
APOSOR111085-10G
APOSOR111085-1G
2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
Formula:
C₉H₁₃N₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01566654 CAS Number: 65078-19-5 |