Stampa…
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR111073-10G OR111073-1G OR111073-5G
APOSOR111073-10GEA 1360 EUR
APOSOR111073-10G APOSOR111073-1G APOSOR111073-5G
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
Formula: C₁₁H₉ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052646
CAS Number: 75926-64-6