Stampa…
2-Cyano-n-(3-methoxybenzyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyano-N-(3-methoxybenzyl)acetamide
OR111057-1G OR111057-5G
APOSOR111057-1GEA 292 EUR
APOSOR111057-1G APOSOR111057-5G
2-Cyano-n-(3-methoxybenzyl)acetamide
2-Cyano-n-(3-methoxybenzyl)acetamide
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 204,225 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12824545
CAS Number: 566926-09-8