N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
OR111053-10G
OR111053-1G
OR111053-5G
APOSOR111053-10GEA
0
EUR
APOSOR111053-10G
APOSOR111053-1G
APOSOR111053-5G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Formula:
C₁₃H₉Cl₂N₃O₃ Peso molecolare: 326,135 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00126339 CAS Number: 304453-52-9 |