Stampa…
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111052-1G OR111052-5G
APOSOR111052-1GEA 194 EUR
APOSOR111052-1G APOSOR111052-5G
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈INO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11647536
CAS Number: 134283-64-0