Stampa…
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111047-1G OR111047-5G
APOSOR111047-1GEA 14.7 EUR
APOSOR111047-1G APOSOR111047-5G
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₈O₃
Peso molecolare: 210,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01838249
CAS Number: 68435-07-4