Stampa…
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111045-10G OR111045-1G OR111045-5G
APOSOR111045-10GEA 42.3 EUR
APOSOR111045-10G APOSOR111045-1G APOSOR111045-5G
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, grado tecnico
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Formula: C₇H₇Cl₂N₃S
Peso molecolare: 236,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03305525
CAS Number: 96423-39-1