Stampa…
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111044-1G OR111044-250MG
APOSOR111044-1GEA 275 EUR
APOSOR111044-1G APOSOR111044-250MG
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205024
CAS Number: 130562-95-7