Stampa…
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
OR111042-1G OR111042-5G
APOSOR111042-1GEA 0 EUR
APOSOR111042-1G APOSOR111042-5G
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂S
Peso molecolare: 273,193 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18379866
CAS Number: 724426-94-2