Stampa…

5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine

Fornitore: Apollo Scientific

OR111041-1G OR111041-5G
APOSOR111041-1GEA 0 EUR
APOSOR111041-1G APOSOR111041-5G
5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formula: C₉H₁₆N₄S
Peso molecolare: 212,315 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28148244
CAS Number: 1502633-77-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR