Stampa…
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR111032-1G OR111032-5G
APOSOR111032-1GEA 0 EUR
APOSOR111032-1G APOSOR111032-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₁₆N₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09927536
CAS Number: 857284-22-1