Stampa…
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR111028-10G OR111028-1G OR111028-5G
APOSOR111028-10GEA 884 EUR
APOSOR111028-10G APOSOR111028-1G APOSOR111028-5G
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₁₃H₉N₃OS
Peso molecolare: 255,295 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00113288
CAS Number: 119426-82-3