Stampa…
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR111020-1G OR111020-5G
APOSOR111020-1GEA 234 EUR
APOSOR111020-1G APOSOR111020-5G
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₅H₁₄N₂O
Peso molecolare: 238,284 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221300
CAS Number: 64488-19-3