Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111019-1G
OR111019-5G
APOSOR111019-1GEA
198
EUR
APOSOR111019-1G
APOSOR111019-5G
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Formula:
C₁₃H₁₆O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12417043 CAS Number: 58335-85-6 |