Stampa…
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl)ethanone
OR111018-1G OR111018-5G
APOSOR111018-1GEA 187 EUR
APOSOR111018-1G APOSOR111018-5G
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Formula: C₁₆H₁₆O₂
Peso molecolare: 240,297 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12638339
CAS Number: 36808-17-0