Stampa…
3-(6-Methoxy-2-naphthyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR111017-1G OR111017-250MG
APOSOR111017-1GEA 234 EUR
APOSOR111017-1G APOSOR111017-250MG
3-(6-Methoxy-2-naphthyl)-1H-pyrazole
3-(6-Methoxy-2-naphthyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₄H₁₂N₂O
Peso molecolare: 224,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407411
CAS Number: 258518-56-8