Stampa…
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR111016-1G OR111016-5G
APOSOR111016-1GEA 234 EUR
APOSOR111016-1G APOSOR111016-5G
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₆H₁₇NO₂
Peso molecolare: 255,312 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662533
CAS Number: 1477476-75-7