Stampa…
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111015-1G OR111015-5G
APOSOR111015-1GEA 149 EUR
APOSOR111015-1G APOSOR111015-5G
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₀O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025317
CAS Number: 14282-79-2