1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₈Cl₄N₂O Punto di fusione: 281…282 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00171464 CAS Number: 4300-43-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |