Stampa…
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110999-1G OR110999-10G OR110999-5G
APOSOR110999-1GEA 0 EUR
APOSOR110999-1G APOSOR110999-10G APOSOR110999-5G
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02940746
CAS Number: 132993-20-5