Stampa…
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-(3-bromopropoxy)benzene
OR110997-1G OR110997-10G OR110997-5G
APOSOR110997-1GEA 93.1 EUR
APOSOR110997-1G APOSOR110997-10G APOSOR110997-5G
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Formula: C₉H₁₀Br₂O
Peso molecolare: 293,983 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00596633
CAS Number: 7497-87-2