Stampa…
5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110987-1G OR110987-5G
APOSOR110987-1GEA 280 EUR
APOSOR110987-1G APOSOR110987-5G
5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
Formula: C₈H₇NO₂S
Peso molecolare: 181,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26939173
CAS Number: 1823869-45-9