Stampa…
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110981-1G OR110981-5G
APOSOR110981-1GEA 198 EUR
APOSOR110981-1G APOSOR110981-5G
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formula: C₁₄H₁₄BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11607780
CAS Number: 1082875-57-7