Stampa…
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR110975-1G OR110975-5G
APOSOR110975-1GEA 234 EUR
APOSOR110975-1G APOSOR110975-5G
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₃ClO₂
Peso molecolare: 200,662 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16304933
CAS Number: 14200-96-5