Stampa…
3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one
OR110972-1G OR110972-5G OR110972-25G
APOSOR110972-1GEA 68.4 EUR
APOSOR110972-1G APOSOR110972-5G APOSOR110972-25G
3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
Formula: C₉H₁₁NOS
Peso molecolare: 181,255 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172112
CAS Number: 34772-98-0