Stampa…
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110970-1G OR110970-250MG
APOSOR110970-1GEA 232 EUR
APOSOR110970-1G APOSOR110970-250MG
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Formula: C₈H₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16817443
CAS Number: 132227-01-1