(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR110969-1G
OR110969-5G
APOSOR110969-1GEA
116
EUR
APOSOR110969-1G
APOSOR110969-5G
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formula:
C₁₄H₁₇NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28103333 CAS Number: 1448189-64-7 |