Stampa…
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110956-1G OR110956-5G
APOSOR110956-1GEA 14.7 EUR
APOSOR110956-1G APOSOR110956-5G
5-Ethoxy-2-nitroaniline
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 182,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01830799
CAS Number: 27076-16-0