Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110954-1G
OR110954-250MG
APOSOR110954-1GEA
29.2
EUR
APOSOR110954-1G
APOSOR110954-250MG
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃ Peso molecolare: 195,215 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00230584 CAS Number: 86818-19-1 |