Stampa…
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR110953-1G OR110953-10G OR110953-5G
APOSOR110953-1GEA 101 EUR
APOSOR110953-1G APOSOR110953-10G APOSOR110953-5G
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02127273
CAS Number: 5653-65-6