Stampa…
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110944-1G OR110944-5G
APOSOR110944-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110944-1G APOSOR110944-5G
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₆BrN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26939176
CAS Number: 1858255-52-3