6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12088019 CAS Number: 933747-41-2 |