1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(5-Chlorobenzofuran-2-yl)ethanone
Formula:
C₁₀H₇ClO₂ Peso molecolare: 194.614 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00661909 CAS Number: 1646-32-8 |