Stampa…
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110908-1G OR110908-5G
APOSOR110908-1GEA 191 EUR
APOSOR110908-1G APOSOR110908-5G
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040507
CAS Number: 1823331-46-9