Stampa…
Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110907-1G OR110907-100MG OR110907-250MG
APOSOR110907-1GEA 292 EUR
APOSOR110907-1G APOSOR110907-100MG APOSOR110907-250MG
Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 224,644 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27995635
CAS Number: 1823330-95-5