Stampa…
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110899-1G OR110899-5G
APOSOR110899-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110899-1G APOSOR110899-5G
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₃
Peso molecolare: 269.724 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204045
CAS Number: 139348-98-4