Stampa…
N'-Hydroxy-1-methyl-1H-indole-4-carboximidamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110894-1G OR110894-5G
APOSOR110894-1GEA 14.7 EUR
APOSOR110894-1G APOSOR110894-5G
N'-Hydroxy-1-methyl-1H-indole-4-carboximidamide
N'-Hydroxy-1-methyl-1H-indole-4-carboximidamide
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Peso molecolare: 189,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27995617
CAS Number: 1597528-05-6